Print…
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 0 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Fórmula: C₁H₁NO₃
Ponto de Fusão: 136…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09032021
Número CAS: 1197-10-0