Print…
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042854
Número CAS: 13073-28-4