Print…
Ethyl-3-aminobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-aminobenzoate
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 96.3 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
Ethyl-3-aminobenzoate
Ethyl-3-aminobenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 172…175 °C/13mmHg
Densidade: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007794
Número CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9