Print…
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52039-1G OR52039-250MG
APOSOR52039-1GEA 0 EUR
APOSOR52039-1G APOSOR52039-250MG
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
(6-Methoxypyridin-3-yl)methylamine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06212825
Número CAS: 262295-96-5