Print…
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52034-1G OR52034-250MG OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA 111 EUR
APOSOR52034-1G APOSOR52034-250MG APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11617311
Número CAS: 15400-58-5