Print…
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 29 EUR
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655197
Número CAS: 20949-84-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III