Print…
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 778 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO₂
Ponto de Fusão: 140…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00496638
Número CAS: 89901-03-1