Print…
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51989-1G OR51989-5G
APOSOR51989-1GEA 0 EUR
APOSOR51989-1G APOSOR51989-5G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 264…266 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09959866
Número CAS: 3788-94-1
EINECS: 223-259-3