Print…
2-Bromo-5-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466299
Número CAS: 52427-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III