Print…
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51966-100G OR51966-5G
APOSOR51966-100GEA 0 EUR
APOSOR51966-100G APOSOR51966-5G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00209983
Número CAS: 2437-17-4