Print…
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51926-1G OR51926-5G
APOSOR51926-1GEA 0 EUR
APOSOR51926-1G APOSOR51926-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234659
Número CAS: 1829-33-0