Print…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51920-25G OR51920-5G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 66.7 EUR
APOSOR51920-25G APOSOR51920-5G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de Fusão: 104…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003324
Número CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1