Print…
Methyl-2-bromonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromonicotinate
Methyl-2-bromonicotinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 32…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367915
Número CAS: 52718-95-3