Print…
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-1GEA 23.2 EUR
APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂O₂
Peso Molecular: 162.58 g/mol
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012698
Número CAS: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6