Print…
Ethyl-2-methylacetoacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.3 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate
Ethyl-2-methylacetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 187 °C
Densidade: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009164
Número CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9