Print…
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51895-1G OR51895-5G
APOSOR51895-1GEA 34.8 EUR
APOSOR51895-1G APOSOR51895-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671539
Número CAS: 19829-79-9