Print…
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51891-25G OR51891-5G OR51891-100G
APOSOR51891-25GEA 21.9 EUR
APOSOR51891-25G APOSOR51891-5G APOSOR51891-100G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043377
Número CAS: 29601-98-7