Print…
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 65.7 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012939
Número CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6