Print…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 75.4 EUR
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 72…73 °C
Densidade: 1.062 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003213
Número CAS: 14347-78-5
Merck Index: 12,05232