Print…
Dimetiléter 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 482 EUR
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Dimetiléter 99%
Dimetiléter
Fórmula: C₂H₆O
Ponto de ebulição: –24,8 °C
Ponto de Fusão: –141 °C
Densidade: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
UN: 1033
ADR: 2.1,