Print…
1-Chloro-2-iodoethane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 71.2 EUR
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-iodoethane
1-Chloro-2-iodoethane
Fórmula: C₂H₄ClI
Ponto de ebulição: 61…62 °C
Densidade: 2,088 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041453
Número CAS: 624-70-4