Print…
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 49.3 EUR
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09954957
Número CAS: 99548-55-7