Print…
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51862-1G OR51862-5G OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51862-1G APOSOR51862-5G APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044843
Número CAS: 74317-85-4