Print…
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 31.9 EUR
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Fórmula: C₆H₅BrClN
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699543
Número CAS: 96558-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III