Print…
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G OR51854-500G
APOSOR51854-100GEA 0 EUR
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G APOSOR51854-500G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Fórmula: C₈H₆Br₄
Ponto de Fusão: 254…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010353
Número CAS: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5