Print…
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51844-1G OR51844-5G
APOSOR51844-1GEA 0 EUR
APOSOR51844-1G APOSOR51844-5G
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458822
Número CAS: 59278-65-8