Print…
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02685670
Número CAS: 19646-07-2