Print…
Acido (S)-(-)-Malico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 263 EUR
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
Acido (S)-(-)-Malico 99%
Acido (S)-(-)-Malico
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064213
Número CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5