Print…
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoxazole-5-carboxylic acid
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 227 EUR
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₃
Peso Molecular: 113.07 g/mol
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156151
Número CAS: 21169-71-1