Print…
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51818-1G OR51818-5G
APOSOR51818-1GEA 58 EUR
APOSOR51818-1G APOSOR51818-5G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839863
Número CAS: 34622-39-4