Print…
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.3 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de Fusão: 65…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318951
Número CAS: 53939-30-3