Print…
3'-Iodoacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-Iodophenyl)ethanone, m-Iodoacetophenone, 1-(3-Iodophenyl)ethan-1-one
OR51806-100G OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA 243 EUR
APOSOR51806-100G APOSOR51806-25G
3'-Iodoacetophenone
3'-Iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 107 °C/0,75mmHg
Densidade: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060283
Número CAS: 14452-30-3