Print…
5-Bromo-2-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 29 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅BrIN
Ponto de Fusão: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09753734
Número CAS: 64085-52-5