Print…
2-Methylterephthalic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835103
Número CAS: 5156-01-4