Print…
6-Nitro-m-toluidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 83.2 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidina
6-Nitro-m-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 110…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007814
Número CAS: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III