Print…
3-Cyclopentylacrylonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR51789-100G OR51789-25G
APOSOR51789-100GEA 266 EUR
APOSOR51789-100G APOSOR51789-25G
3-Cyclopentylacrylonitrile 97%
3-Cyclopentylacrylonitrile
Fórmula: C₈H₁₁N
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11857755
Número CAS: 591769-05-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III