Print…
4-Methylpyridin-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-methylpyridine
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 111 EUR
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₇NO
Peso Molecular: 109.1259 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114227
Número CAS: 1121-19-3