Print…
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-hydroxyisonicotinate
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 98.6 EUR
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661299
Número CAS: 10128-72-0