Print…
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 0 EUR
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 191…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05256426
Número CAS: 30766-12-2