Print…
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-5GEA 36.4 EUR
APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 103…104 °C/20mmHg
Densidade: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664030
Número CAS: 54221-96-4