Print…
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 0 EUR
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 68…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832941
Número CAS: 54087-03-5