Print…
Anidrido ftálico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR51756-100G OR51756-1KG
APOSOR51756-100GEA 30.6 EUR
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG
Anidrido ftálico
Anidrido ftálico
Fórmula: C₈H₄O₃
Ponto de ebulição: 284 °C
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005918
Número CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5