Print…
Ácido gálico, anhydrous 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Ácido gálico, anhydrous 99%
Ácido gálico
Fórmula: C₇H₆O₅
Peso Molecular: 170.12 g/mol
Ponto de ebulição: 501
Ponto de Fusão: 251 °C (decomposição)
Densidade: 1.694 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002510
Número CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366