Print…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51749-1G OR51749-25G OR51749-5G
APOSOR51749-1GEA 0 EUR
APOSOR51749-1G APOSOR51749-25G APOSOR51749-5G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 81…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094386
Número CAS: 61478-26-0