Print…
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR51731-25G OR51731-5G
APOSOR51731-25GEA 95.7 EUR
APOSOR51731-25G APOSOR51731-5G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Fórmula: C₁₂H₈S₃
Ponto de ebulição: 160 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012167
Número CAS: 1081-34-1