Print…
3-Cyanobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR51730-1G OR51730-5G
APOSOR51730-1GEA 0 EUR
APOSOR51730-1G APOSOR51730-5G
3-Cyanobenzoyl chloride
3-Cyanobenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClNO
Ponto de ebulição: 125…129 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011545
Número CAS: 1711-11-1