Print…
Cyclohexanemethylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
OR5167-25G OR5167-100G
APOSOR5167-25GEA 190 EUR
APOSOR5167-25G APOSOR5167-100G
Cyclohexanemethylamine 95%
Cyclohexanemethylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 159…163 °C
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0,871 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001520
Número CAS: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II