Print…
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
OR5163-100G OR5163-500G OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5163-100G APOSOR5163-500G APOSOR5163-1KG
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₇N₃·HCl
Peso Molecular: 191.7 g/mol
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012503
Número CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2