Print…
3-Chloro-p-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 0 EUR
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
3-Chloro-p-toluic acid 97%
3-Chloro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045841
Número CAS: 5162-82-3