Print…
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5156-1G OR5156-25G OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5156-1G APOSOR5156-25G APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094667
Número CAS: 7697-25-8